07-436-AF488
Anti-monomethyl Histone H3 (Lys4) Antibody, Alexa Fluor™ 488 Conjugate
0.5 mg/mL, from rabbit
Synonyme(s) :
Histone H3.1t, H3/t, H3t, H3/g
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
ALEXA FLUOR™ 488
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
vertebrates (based on 100% sequence homology)
Concentration
0.5 mg/mL
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
monomethylation (Lys4)
Informations sur le gène
human ... H3C1(8350)
Description générale
Immunogène
Application
Qualité
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected monomethyl Histone H3 (Lys4) in HeLa cells.
Alexa Fluor™ is a registered trademark of Life Technologies.
Description de la cible
Forme physique
Informations légales
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable