Merck
07-353
Anticorps anti-acétyl-histone H3 (Lys14)
serum, Upstate®
Synonyme(s) :
H3K14Ac, Histone H3 (acetyl K14), H3 histone family, member T, histone 3, H3, histone cluster 3, H3
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
Saccharomyces cerevisiae, yeast, human
Application:
ChIP, DB, WB, multiplexing
Citations:
289
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
Saccharomyces cerevisiae, yeast, human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq), dot blot: suitable, multiplexing: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
acetylation (Lys14)
Gene Information
human ... H3C1(8350)
General description
17 kDa
L'histone H3 est l'une des cinq principales protéines de type histone impliquées dans la structure de la chromatine chez les cellules eucaryotes. Caractérisée par un domaine principal globulaire et une longue queue N-terminale, l'histone H3 détermine la structure en "collier de perles" des nucléosomes. La queue N-terminale de l'histone H3 dépasse de la structure globulaire centrale du nucléosome et peut subir différentes modifications épigénétiques qui affectent les processus cellulaires. Ces modifications comprennent la fixation covalente de groupements méthyle ou acétyle sur les acides aminés lysine et arginine, et la phosphorylation de la sérine en thréonine. L'histone H3 est acétylée au niveau de plusieurs résidus lysine différents de sa queue par une famille d'enzymes connues sous le nom d'histone acétyltransférases (HAT). L′acétylation de la lysine14 est couramment observée dans les gènes activement transcrits en ARN.
Immunogen
Peptide de synthèse (KSTGGAcKAPRK-C) conjugué à de l′ovalbumine et correspondant aux acides aminés 9 à 18 de l'histone H3 de levure acétylée au niveau du résidu lysine 14, avec ajout d'une cystéine C-terminale à des fins de conjugaison.
Épitope : a.a. 9-18
Application
Domaine de recherche
Épigénétique et fonction nucléaire
Immunoprécipitation de la chromatine (ChIP) :
Un laboratoire indépendant a montré que cet anticorps immunoprécipite de préférence la chromatine issue des levures de type sauvage et non celle des souches de levure contenant une substitution de la lysine par de l′alanine au niveau du résidu 14.
Test de spécificité pour les histones Beadlyte :
Des dilutions au 1/1000-1/5000e d'un précédent lot ont été incubées avec des peptides d'histone H3 contenant diverses modifications conjugués à des microsphères Luminex. Aucune réactivité croisée avec les peptides contenant de l'acétyl-lysine 9 ou de l'acétyl-lysine 27 n'a été détectée.
L′anticorps anti-acetyl-histone H3 (Lys14) est un anticorps polyclonal de lapin qui permet de détecter l'acétyl-histone H3 (Lys14), également appelée H3K14Ac ou histone H3 (acétyl K14). Il a été validé pen ChIP, WB, ChIP-seq, DB et Mplex.
Sous-domaine de recherche
Histones
Biochem/physiol Actions
Reconnaît l′acétyl-histone H3 (Lys14), d' ~17 kDa de Mr. Une protéine inconnue supplémentaire d′ ~33 kDa de Mr a été détectée.
Une grande réactivité croisée entre espèces est attendue.
Physical form
Antisérum contenant 0,05 % d'azoture de sodium et 30 % de glycérol.
Produit non purifié
Preparation Note
Stable à -20 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Pour récupérer le maximum de produit, centrifuger le flacon avant de retirer le capuchon.
Analysis Note
Dans des extraits réalisés en milieu acide de cellules HeLa traitées au butyrate de sodium.
Analyse par western blotting :
Une dilution au 1/1000-1/5000e de ce lot a permis de détecter l'acétyl-histone H3 (Lys14) dans des extraits réalisés en milieu acide de cellules HeLa traitées au butyrate de sodium (référence. 17-305).
Témoin
Lysat de cellules C6, lysat de cellules NIH 3T3, carcinome mammaire humain et carcinome pulmonaire humain.
Other Notes
Concentration : Pour connaître la concentration spécifique du lot, veuillez vous référer au certificat d′analyse.
Remplace le(s) produit(s) suivant(s) : 04-1044
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Still not finding the right product?
Essayez notre Outil de sélection de produits pour affiner vos choix.
Classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Contenu apparenté
Cancer is a complex disease manifestation. At its core, it remains a disease of abnormal cellular proliferation and inappropriate gene expression. In the early days, carcinogenesis was viewed simply as resulting from a collection of genetic mutations that altered the gene expression of key oncogenic genes or tumor suppressor genes leading to uncontrolled growth and disease (Virani, S et al 2012). Today, however, research is showing that carcinogenesis results from the successive accumulation of heritable genetic and epigenetic changes. Moreover, the success in how we predict, treat and overcome cancer will likely involve not only understanding the consequences of direct genetic changes that can cause cancer, but also how the epigenetic and environmental changes cause cancer (Johnson C et al 2015; Waldmann T et al 2013). Epigenetics is the study of heritable gene expression as it relates to changes in DNA structure that are not tied to changes in DNA sequence but, instead, are tied to how the nucleic acid material is read or processed via the myriad of protein-protein, protein-nucleic acid, and nucleic acid-nucleic acid interactions that ultimately manifest themselves into a specific expression phenotype (Ngai SC et al 2012, Johnson C et al 2015). This review will discuss some of the principal aspects of epigenetic research and how they relate to our current understanding of carcinogenesis. Because epigenetics affects phenotype and changes in epigenetics are thought to be key to environmental adaptability and thus may in fact be reversed or manipulated, understanding the integration of experimental and epidemiologic science surrounding cancer and its many manifestations should lead to more effective cancer prognostics as well as treatments (Virani S et al 2012).
Zhanguo Gao et al.
Biochemical and biophysical research communications, 376(4), 793-796 (2008-10-01)
c-JUN is a major component of heterodimer transcription factor AP-1 (Activator Protein-1) that activates gene transcription in cell proliferation, inflammation and stress responses. SIRT1 (Sirtuin 1) is a histone deacetylase that controls gene transcription through modification of chromatin structure. However
Jan Postberg et al.
Epigenetics & chromatin, 1(1), 3-3 (2008-11-19)
In this study we exploit the unique genome organization of ciliates to characterize the biological function of histone modification patterns and chromatin plasticity for the processing of specific DNA sequences during a nuclear differentiation process. Ciliates are single-cell eukaryotes containing
ApoE is required for maintenance of the dentate gyrus neural progenitor pool.
Yang CP, Gilley JA, Zhang G, Kernie SG
Development null
Numéro d'article de commerce international
RéférenceGTIN
07-35304053252588303