Merck
07-327
Anticorps anti-acétyl-histone H4 (Lys5)
serum, from rabbit
Synonyme(s) :
Histone H4
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Technique(s):
ChIP: suitable (ChIP-seq), dot blot: suitable, immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
Application:
ChIP, DB, ICC, WB
Citations:
139
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity (predicted by homology)
human (based on 100% sequence homology)
technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq), dot blot: suitable, immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
acetylation (Lys5)
Gene Information
human ... HIST2H4B(554313)
General description
L'histone H4 est l'une des cinq principales protéines de type histone impliquées dans la structure de la chromatine dans les cellules eucaryotes. Caractérisée par un domaine principal globulaire et une longue queue N-terminale, l'histone H4 détermine la structure en "collier de perles" des nucléosomes. L'histone H4 est acétylée au niveau de plusieurs résidus lysine différents de sa queue par une famille d'enzymes connues sous le nom d'histone acétyltransférases (HAT).
Poids réel (observé) : env. 13 kDa
Immunogen
Peptide linéaire conjugué à la KLH et correspondant à l'extrémité N-terminale de l'histone H4 acétylée au niveau du résidu Lys5.
Épitope : extrémité N-terminale
Application
Analyse par immunocytochimie : une dilution au 1/500e d'un lot représentatif a permis de détecter l'acétyl-histone H4 dans les cellules HeLa et A431.
Analyse de la spécificité par dot blot : un lot représentatif a permis de détecter des peptides acétyl-histone H4 (Lys5), mais pas de peptides non acétylés-histone H4 (Lys4) ou d'autres peptides correspondant à des histones modifiées.
Analyse par immunoprécipitation de la chromatine : une quantité de 5 µl d'un lot représentatif a permis d'immunoprécipiter l'acétyl-histone H4 dans la chromatine de cellules HeLa S3.
Domaine de recherche
Épigénétique et fonction nucléaire
Sous-domaine de recherche
Histones
Utilisation de l'anticorps anti-acétyl-histone H4 (Lys5) (anticorps polyclonal de lapin) validé en WB, DB, ICC, ChIP-seq et ChIP pour détecter l'acétyl-histone H4 (Lys5), aussi appelée H4K5Ac ou histone H4 (acétyl K5).
Biochem/physiol Actions
Cet anticorps reconnaît l'extrémité N-terminale de l'histone H4 acétylée au niveau du résidu Lys5.
Réactivité croisée à prévoir avec un large spectre d'espèces.
Physical form
Produit purifié par immunodéplétion
Sérum de lapin ayant subi une immunodéplétion et contenant 0,05 % d'azoture de sodium et 30 % de glycérol.
Preparation Note
Stable à -20 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Recommandations relatives à la manipulation du produit : dès réception, et avant le retrait du bouchon, centrifuger le flacon et mélanger délicatement la solution. Répartir en aliquotes dans des microtubes à centrifuger et conserver ces derniers à -20 °C. Éviter les congélations/décongélations répétées, qui peuvent détériorer les IgG et nuire aux performances du produit.
Remarque : Les variations de température à l'intérieur des congélateurs en-dessous de -20 °C peuvent provoquer la congélation des solutions à base de glycérol durant le stockage.
Analysis Note
Produit évalué par western blotting sur un extrait acide de cellules HeLa
Analyse par western blotting : une dilution au 1/2 000e de cet anticorps a permis de détecter l'acétyl-histone H4 dans 10 µg d'extrait acide de cellules HeLa.
Témoin
Extrait acide de cellules HeLa
Other Notes
Concentration : pour connaître la concentration spécifique du lot, voir le certificat d'analyse.
Disclaimer
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Still not finding the right product?
Essayez notre Outil de sélection de produits pour affiner vos choix.
wgk
WGK 1
Classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Contenu apparenté
Histone Modifications Poster
AP-2alpha induces epigenetic silencing of tumor suppressive genes and microsatellite instability in head and neck squamous cell carcinoma.
Bennett, KL; Romigh, T; Eng, C
Testing null
Long-Kuan Ran et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 22(13), 3372-3382 (2016-02-11)
To characterize the functional role of SIRT6 in hepatocellular carcinoma (HCC). The expression of SIRT6 in 60 paired paraffin-embedded HCC tissues and adjacent nontumoral liver tissues was examined by immunohistochemistry. The expression of SIRT6 in 101 paired frozen HCC tissues
Fei Gao et al.
International journal of nanomedicine, 11, 3859-3874 (2016-08-30)
As an engineered nanomaterial, zinc oxide nanoparticles (ZnO NPs) are used frequently in biological applications and can make contact with human skin. Here, we systematically investigated the effects of ZnO NPs on non-tumorigenic human epidermal keratinocytes, which were used as
Numéro d'article de commerce international
RéférenceGTIN
07-32704053252738456