07-1800
Anti-eIF4G Antibody
serum, from rabbit
Synonyme(s) :
eIF-4-gamma 1, eIF-4G 1, eukaryotic translation initiation factor 4 gamma 1
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
serum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
human, mouse
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... EIF4G1(1981)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Signaling
RNA Binding Protein (RBP)
Insulin/Energy Signaling
Qualité
Western Blot Analysis: 1:1,000 dilution of this antibody was used to detect eIF4G in HeLa cytoplasmic extract and lysates from 293T and S10 cells.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité