05-871
Anti-Factor VIII Antibody, clone GMA-012
clone GMA-012, Upstate®, from mouse
Synonyme(s) :
Anti-Factor VIII Antibody, Clone GMA-012 Anti-Factor VIII, Factor VIII Detection Antibody
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
GMA-012, monoclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Informations sur le gène
human ... F8(302470) , F8(2157)
Spécificité
Immunogène
Application
Cell Structure
ECM Proteins
Qualité
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3