Key Documents
05-804
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-Tau (isoforme RD4 à 4 répétitions), clone 1E1/A6
culture supernatant, clone 1E1/A6, Upstate®
Synonyme(s) :
Anti-Tau antibody
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
culture supernatant
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1E1/A6, monoclonal
Espèces réactives
mouse, bovine, human, rat
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
Description générale
Les protéines associées aux microtubules, ou MAP, se lient aux sous-unités tubuline des structures microtubulaires et régulent leur stabilité fonctionnelle. Dans la cellule, les MAP se lient à la tubuline monomère et multimère. La liaison des MAP à la tubuline multimère stabilise aussi la formation de structures de microtubuline d'ordre supérieur. La liaison des MAP aux structures microtubulaires est médiée par une phosphorylation assurée par la kinase MARK ("microtubule affinity regulated kinase"). La phosphorylation libère les MAP fixées aux microtubules, ce qui déstabilise la structure et entraîne son démantèlement. Il existe deux grands types de MAP : le type I et le type II. Les MAP de type II, présentes dans le tissu nerveux, incluent MAP2, MAP4 et tau. Il existe six isoformes de tau dans le tissu cérébral, qui se distinguent de par le nombre de leurs domaines de liaison. Trois isoformes possèdent trois domaines de liaison, et les trois autres en possèdent quatre. Les domaines de liaison sont situés au niveau de l'extrémité carboxy-terminale de la protéine et comportent une charge positive (permettant à la protéine de se lier aux microtubules chargées négativement). Les isoformes à quatre domaines de liaison stabilisent davantage les microtubules que celles à trois domaines de liaison.
Spécificité
Reconnaît Tau (isoforme RD4 à 4 répétitions), d'un PM de 45 à 65 kDa. La bande de PM supérieur (68 à 72 kDa) représente la protéine Tau phosphorylée.
Une réactivité croisée est à prévoir avec la souris et les bovins en raison de l'homologie de séquence.
Immunogène
Peptide de synthèse conjugué à la thyroglobuline bovine et correspondant aux acides aminés 275 à 291 (VQIINKKLDLSNVQSKC) de la protéine Tau humaine (isoforme RD4 à 4 répétitions). Il s'agit de la région voisine de la jonction codée par les exons 9 et 11 adjacents, et comprenant l'exon 10. La séquence immunisante est identique chez l'homme, le rat, la souris et les bovins.
Application
Domaine de recherche
Neurosciences
Immunohistochimie :
Un laboratoire indépendant a signalé que cet anticorps permet de détecter la protéine Tau (isoforme RD4 à 4 répétitions) dans des coupes de cerveau incluses en paraffine et autoclavées. (De Silva, R., 2003 ;Togo, T., 2002)
Détection différentielle des tauopathies : (Togo, T., 2002.)
L'utilisation de cet anticorps anti-Tau (isoforme RD4 à 4 répétitions), clone 1E1/A6, a été validée en IH et WB pour la détection de la protéine Tau (isoforme RD4 à 4 répétitions).
Sous-domaine de recherche
Kinases et phosphatases
Maladies neurodégénératives
Qualité
Produit évalué en routine par western blotting sur une fraction de cytosol de cerveau de rat.
Analyse par western blotting :
Une dilution du 1/1 000e au 1/10 000e de ce lot a permis de détecter la protéine Tau (isoforme RD4 à 4 répétitions) dans la fraction cytosolique de cerveaux de rat.
Description de la cible
Env. 68 à 72 kDa
Forme physique
Produit non purifié
Surnageant de culture monoclonale de souris contenant 0,05 % d'azoture de sodium.
Produit congelé à -20 °C.
Stockage et stabilité
Stable à -20 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Recommandations relatives à la manipulation du produit : Après la première décongélation, et avant de retirer le bouchon, centrifuger le flacon et mélanger délicatement la solution. Répartir en aliquotes dans des microtubes à centrifuger et conserver ces derniers à -20 °C. Éviter les congélations/décongélations répétées, qui peuvent détériorer les IgG et nuire aux performances du produit. Remarque : Les variations de température à l'intérieur des congélateurs en-dessous de -20 °C peuvent provoquer la congélation des solutions à base de glycérol durant le stockage.
Remarque sur l'analyse
Contrôle
Fraction cytosolique de cerveau de rat.
Autres remarques
Concentration : Pour connaître la concentration spécifique du lot, veuillez vous référer au certificat d'analyse.
Informations légales
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Pathological inclusion bodies in tauopathies contain distinct complements of tau with three or four microtubule-binding repeat domains as demonstrated by new specific monoclonal antibodies.
de Silva, R, et al.
Neuropathology and Applied Neurobiology, 29, 288-302 (2003)
Marion Hogg et al.
Acta neuropathologica, 106(4), 323-336 (2003-07-29)
We report a case of rapidly progressive frontotemporal dementia presenting at age 33 years. At autopsy there was severe atrophy of the frontal and temporal lobes. Tau-positive Pick bodies, which ultrastructurally were composed of straight filaments, were present, accompanied by
Parenchymal and vascular lesions in ageing equine brains: histological and immunohistochemical studies.
M T Capucchio,M Marquez,P Pregel,L Foradada,M Bravo,G Mattutino,C Torre,D Schiffer et al.
Journal of Comparative Pathology null
The complex relationship between soluble and insoluble tau in tauopathies revealed by efficient dephosphorylation and specific antibodies
Hanger, D P, et al
Febs Letters, 531, 538-542 (2002)
Pamela McMillan et al.
The Journal of comparative neurology, 511(6), 788-803 (2008-10-18)
Tau is a microtubule-associated protein implicated in neurodegenerative tauopathies. Alternative splicing of the tau gene (MAPT) generates six tau isoforms, distinguishable by the exclusion or inclusion of a repeat region of exon 10, which are referred to as 3-repeat (3R)