Principaux documents
05-652
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-MUC1/épisialine, clone 214D4
clone 214D4, Upstate®, from mouse
Synonyme(s) :
Breast carcinoma-associated antigen DF3, Carcinoma-associated mucin, Episialin, H23AG, PEMT, Peanut-reactive urinary mucin, PUM, Polymorphic epithelial mucin, PEM, Tumor-associated epithelial membrane antigen, EMA, Tumor-associated mucin, CD227
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Clone
214D4, monoclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Spécificité
MUC1/épisialine
Immunogène
Protéine de fusion, domaine répétitif b-gal-épisialine/MUC1
Application
Domaine de recherche
Structure cellulaire
L'anticorps anti-MUC1/épisialine, clone 214D4, détecte le niveau de MUC1/épisialine, et son utilisation a fait l'objet de publication et a été validée en cytométrie en flux et immunohistochimie.
Sous-domaine de recherche
Protéines de la MEC
Qualité
Produit évalué en routine par immunohistochimie
Description de la cible
Néant
Forme physique
Chromatographie d'affinité avec protéine G
Format : Produit purifié
Tris-glycine 0,1 M (pH 7,4), NaCl 0,15 M, 0,05 % d'azoture de sodium, avant l'ajout de glycérol jusqu'à une concentration de 30 %.
Stockage et stabilité
2 ans à -20 °C
Informations légales
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Ilene K Gipson et al.
PloS one, 9(6), e100393-e100393 (2014-06-27)
Membrane-anchored mucins are present in the apical surface glycocalyx of mucosal epithelial cells, each mucosal epithelium having at least two of the mucins. The mucins have been ascribed barrier functions, but direct comparisons of their functions within the same epithelium
A mechanism for inhibition of E-cadherin-mediated cell-cell adhesion by the membrane-associated mucin episialin/MUC1.
Wesseling, J, et al.
Molecular Biology of the Cell, 7, 565-577 (1996)
Pablo Argüeso et al.
The Journal of biological chemistry, 284(34), 23037-23045 (2009-06-27)
Maintenance of an intact mucosal barrier is critical to preventing damage to and infection of wet-surfaced epithelia. The mechanism of defense has been the subject of much investigation, and there is evidence now implicating O-glycosylated mucins on the epithelial cell
Monoclonal antibodies against the nonmucin domain of MUC1/episialin.
Hilkens, J and Boer, M
Tumour Biology : the Journal of the International Society For Oncodevelopmental Biology and Medicine, 19 Suppl 1, 67-70 (1998)
Timothy D Blalock et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 49(5), 1864-1871 (2008-04-26)
Three membrane-associated mucins (MAMs)--MUC1, MUC4, and MUC16--are expressed at the ocular surface epithelium. Soluble forms of MAMs are detected in human tears, but the mechanisms of their release from the apical cells are unknown. The purpose of this study was