Merck
Toutes les photos(5)
Key Documents
05-649
Sigma-Aldrich
Anti-Chk2 Antibody, clone 7
clone 7, Upstate®, from mouse
Synonyme(s) :
CHK2 (checkpoint, S.pombe) homolog, CHK2 checkpoint homolog (S. pombe), checkpoint-like protein CHK2, protein kinase CHK2, serine/threonine-protein kinase CHK2
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
7, monoclonal
Espèces réactives
mouse, human
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CHEK2(11200)
Description générale
The p53 tumor-suppressor gene integrates numerous signals that control cell life and death. Several novel molecules involved in p53 signaling, including Chk2, p53R2, p53AIP1, Noxa, PIDD, and PID/MTA2, were recently discovered. The checkpoint kinase Chk2 is the mammalian homologue of yeast Cds1/Rad53. In response to DNA damage, the checkpoint kinase ATM phosphorylates and activates Chk2, which in turn directly phosphorylates and activates p53. Chk2 serves as ATM downstream effector to mediate activation of p53. Chk2 also phosphorylates and activates BRCA1, the product of a tumor suppressor gene that is mutated in breast and ovarian cancer.
Spécificité
Chk2
Others not tested.
Predicted to cross-react with rat based on sequence homology.
Immunogène
Mixture of two GST fusion proteins corresponding to residues 1-223 and 217-543 of human Chk2
Application
&
Domaine de recherche
Épigénétique et fonction nucléaire
Immunoprécipitation :
A 1:1000 dilution from a representative lot detected Chk2 in HeLa cells.
Sous-domaine de recherche
Cycle cellulaire, réplication et réparation de l'ADN
Qualité
μ A previous lot detected Chk2 in lysates from HeLa, 3T3/A31, and A431 cells.
Description de la cible
67 kDa
Liaison
Remplace le(s) produit(s) suivant(s) : MABE491
Forme physique
Chromatographie d'affinité avec protéine G
Format : Produit purifié
Protein G purified mouse IgG1 buffer containing 0.07 M Tris-glycine, pH 7.4, 0.105 M NaCl, 0.035% sodium azide and 30% glycerol. Liquide à -20 °C.
Stockage et stabilité
Stable pendant 1 an à compter de la date de réception.
Remarque sur l'analyse
Témoin
Témoin positif (antigène) : Lysat de cellules Jurkat, référence 12-303.
Autres remarques
Concentration : pour connaître la concentration spécifique du lot, voir le certificat d'analyse.
Informations légales
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Jeffrey M Sifford et al.
Journal of virology, 90(5), 2571-2585 (2015-12-18)
Tumor suppressor p53 is activated in response to numerous cellular stresses, including viral infection. However, whether murine gammaherpesvirus 68 (MHV68) provokes p53 during the lytic replication cycle has not been extensively evaluated. Here, we demonstrate that MHV68 lytic infection induces
X Wu et al.
The Journal of biological chemistry, 276(4), 2971-2974 (2000-10-29)
The integrity of the DNA damage response pathway is essential for prevention of neoplastic transformation. Several proteins involved in this pathway including p53, BRCA1, and ATM are frequently mutated in human cancer. Checkpoint kinase 2 (Chk2) is a DNA damage-activated
Kazumasa Yoshida et al.
Journal of cell science, 123(Pt 2), 225-235 (2010-01-06)
CDC6, a replication licensing protein, is partially exported to the cytoplasm in human cells through phosphorylation by Cdk during S phase, but a significant proportion remains in the nucleus. We report here that human CDC6 physically interacts with ATR, a
Víctor García et al.
Oncotarget, 7(4), 4490-4506 (2015-12-20)
Galiellalactone (GL) is a fungal metabolite that presents antitumor activities on prostate cancer in vitro and in vivo. In this study we show that GL induced cell cycle arrest in G2/M phase, caspase-dependent apoptosis and also affected the microtubule organization
The telomere deprotection response is functionally distinct from the genomic DNA damage response.
Cesare, AJ; Hayashi, MT; Crabbe, L; Karlseder, J
Molecular Cell null