Key Documents
05-480
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-Eck/EphA2, clone D7
clone D7, Upstate®, from mouse
Synonyme(s) :
EPH receptor A2, Epithelial cell kinase, Tyrosine-protein kinase receptor ECK, ephrin receptor EphA2, epithelial cell receptor protein tyrosine kinase, protein tyrosine kinase, receptor protein tyrosine kinase regulated by p53 and E2F-1
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
D7, monoclonal
Espèces réactives
mouse, canine, human, rat, bovine
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
activity assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
bovine ... Epha2(512798)
human ... EPHA2(1969)
Description générale
L'EPH est les récepteurs associés à l'EPH sont impliqués dans la gestion des événements développementaux, en particulier dans le système nerveux. Les récepteurs appartenant à la sous-famille EPH possèdent généralement un seul domaine kinase et une région extracellulaire contenant un domaine riche en Cys et 2 répétitions de fibronectine de type III. Les récepteurs d'éphrine sont divisés en deux groupes en fonction de la similarité des séquences de leur domaine extracellulaire et de leur affinité de liaison aux ligands d'éphrine-A et d'éphrine-B.
Les protéines kinases sont des enzymes qui transfèrent un groupe phosphate d'un donneur phosphate, généralement le phosphate g de l'ATP, sur un acide aminé récepteur dans une protéine substrat. Par le biais de ce mécanisme de base, les protéines kinases assurent la plupart des transductions de signaux dans les cellules eucaryotes, régulant ainsi le métabolisme et la transcription cellulaires, la progression du cycle cellulaire, la réorganisation du cytosquelette ainsi que le mouvement, l'apoptose et la différenciation cellulaires.
Spécificité
Cet anticorps reconnaît la kinase des cellules épithéliales (Eck/EphA2), PM 140 kDa
Immunogène
Protéine native isolée par purification de protéines contenant de la phosphotyrosine. Clone D7.
Application
Domaine de recherche
Neurosciences
L'utilisation de cet anticorps anti-Eck/EphA2, clone D7, a été validée en IC, IP, EA et WB pour la détection de l'Eck/EphA2.
Sous-domaine de recherche
Cônes de croissance et guidage axonal
Test de protéine kinase :
un précédent lot de cet anticorps a été utilisé en test d'autophosphorylation par immunoprécipitation, en utilisant un tampon de réaction Mn-PIPE (Romer, L., 1994).
Immunoprécipitation :
un précédent lot de cet anticorps a permis d'immunoprécipiter l'Eck à partir de 500 µg d'une lignée de cellules épithéliales de sein humain lysées dans du TBS contenant 1 % de Triton X-100. Utiliser 1 à 4 µg par réaction.
Immunocytochimie :
un précédent lot de cet anticorps a permis d'immunomarquer l'Eck dans des cellules épithéliales humaines, de souris et de rat fixées avec une solution de formaldéhyde à 3,7 % et perméabilisées avec 0,5 % de Triton X-100 dans du TBS.
Qualité
Produit évalué en routine par immunoblotting sur des lysats (RIPA) de cellules A431 humaines, de fibroblastes de prépuce, de cellules 3T3/A31 de murine ou de cellules L6 de rat.
Analyse par western blotting :
une concentration de 0,5 à 2 µg/ml de ce lot a permis de détecter l'Eck dans lysats (RIPA) de cellules A431 humaines, et précédemment de fibroblastes de prépuce, de cellules 3T3/A31 de murine et de cellules L6 de rat.
Description de la cible
140 kDa
Forme physique
Format : Produit purifié
IgG1 polyclonale de souris purifiée, dans un tampon à base de Tris-glycine 0,2 M (pH 7,4) et de NaCl 0,15 M contenant 0,05 % d'azoture de sodium et 30 % de glycérol.
Produit purifié sur protéine G
Stockage et stabilité
Stable à -20 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Recommandations relatives à la manipulation du produit :
dès réception, et avant retrait du bouchon, centrifuger le flacon et mélanger délicatement la solution. Répartir en aliquotes dans des microtubes à centrifuger et conserver ces derniers à -20 °C. Éviter les congélations/décongélations répétées, qui peuvent détériorer les IgG et nuire aux performances du produit. REMARQUE : Les variations de température à l'intérieur des congélateurs en-dessous de -20 °C peuvent provoquer la congélation des solutions à base de glycérol durant le stockage.
Remarque sur l'analyse
Témoin
Témoin positif (antigène) : Référence 12-301, lysat de cellules A431 non stimulées. Ajouter 2,5 µl de 2-mercaptoéthanol pour 100 µl de lysat et réduire la préparation en la portant à ébullition pendant 5 minutes. Appliquer 20 µg de lysat réduit par piste pour une analyse sur minigel.
Autres remarques
Concentration : pour connaître la concentration spécifique du lot, voir le certificat d'analyse.
Informations légales
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Tyrosine kinase activity, cytoskeletal organization, and motility in human vascular endothelial cells.
Romer, L H, et al.
Molecular Biology of the Cell, 5, 349-361 (1994)
Antibody targeting of the EphA2 tyrosine kinase inhibits malignant cell behavior.
Carles-Kinch, Kelly, et al.
Cancer Research, 62, 2840-2847 (2002)
Identification of tyrosine phosphorylated adhesion proteins in human cancer cells.
Kinch, M S, et al.
Hybridoma, 17, 227-235 (1998)
A R Hess et al.
Cancer research, 61(8), 3250-3255 (2001-04-20)
During embryogenesis, blood vessels are formed initially by the process of vasculogenesis, the in situ differentiation of mesenchymal cells into endothelial cells, which form a primitive, patterned vasculogenic network. This is followed by angiogenesis, the sprouting of new vessels from
Thomas Neill et al.
The Journal of cell biology, 215(5), 687-703 (2016-12-03)
Although the growth factor progranulin was discovered more than two decades ago, the functional receptor remains elusive. Here, we discovered that EphA2, a member of the large family of Ephrin receptor tyrosine kinases, is a functional signaling receptor for progranulin.