Key Documents
05-457
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-histone H1, clone AE-4
clone AE-4, Upstate®, from mouse
Synonyme(s) :
H1 histone family, member 4, Histone H1b, histone 1, H1e, histone cluster 1, H1e
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
AE-4, monoclonal
Espèces réactives
bovine, human, plant
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2a
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
bovine ... H1-4(617854)
human ... H1-4(3008)
Description générale
Les histones sont des protéines nucléaires basiques qui sont responsables de la structure de nucléosomes de la fibre chromosomique chez les eucaryotes. Les nucléosomes sont constitués d'environ 146 paires de bases d'ADN enroulées autour d'un octamère d'histones composé d'une paire de chacune des quatre histones centrales (H2A, H2B, H3 et H4). La fibre de chromatine est ensuite compactée par l'interaction d'une histone de liaison, H1, avec l'ADN entre les nucléosomes pour former des structures chromatiniennes d'ordre supérieur.
Spécificité
Cet anticorps reconnaît l'histone H1, dont le PM est de 32-33 kDa. Doublet détecté en raison de l'hyperphosphorylation de la sous-population de l'histone H1. Réactions croisées avec d'autres isoformes d'histone par ordre d'intensité du signal suivant : H3, H2B > H4 > H2A, comme déterminé avec la protéine recombinante.
Coloration anticipée de noyaux provenant d'autres espèces animales et végétales.
Immunogène
Noyaux issus de cellules de biopsie de la leucémie myéloïde. Clone AE-4.
Application
Domaine de recherche
Épigénétique et fonction nucléaire
Immunocytochimie :
une concentration de 5 à 20 µg/ml d'un précédent lot a permis de révéler un immunomarquage nucléaire positif dans des cellules A431 fixées avec 4 % de paraformaldéhyde et de méthanol.
ELISA :
recommandée.
Sous-domaine de recherche
Histones
Utilisation de l'anticorps anti-histone H1, clone AE-4 (anticorps monoclonal de souris) validé en ELISA, ICC, WB pour détecter l'histone H1, également appelée membre 4 de la famille des histones H1, histone H1b, histone 1 H1e, groupe d'histones 1 H1e.
Qualité
Produit évalué en routine par immunoblotting sur des lysats d'un extrait en milieu acide de cellules HeLa.
western blotting :
une concentration de 1 à 4 µg/ml de ce lot a permis de détecter l'histone H1 dans des lysats d'un extrait en milieu acide de cellules HeLa.
Description de la cible
32-33 kDa (histone H1) ; doublet (histone H1 hyperphosphorylée) ; 17 kDa (autres isoformes d'histone).
Forme physique
Format : Produit purifié
IgG2a monoclonale de souris purifiée dans un tampon contenant du PBS (pH 7,2) avec 0,1 % d'azoture de sodium. Solution congelée.
Produit purifié sur protéine G
Stockage et stabilité
Stable à -20 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Recommandations relatives à la manipulation du produit :
dès réception, et avant retrait du bouchon, centrifuger le flacon et mélanger délicatement la solution. Répartir en aliquotes dans des microtubes à centrifuger et conserver ces derniers à -20 °C. Éviter les congélations/décongélations répétées, qui peuvent détériorer les IgG et nuire aux performances du produit.
Remarque sur l'analyse
Témoin
Extraits nucléaires de cellules NIH3T3 ou HeLa.
Autres remarques
Concentration : pour connaître la concentration spécifique du lot, voir le certificat d'analyse.
Informations légales
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Nicotine induces chromatin remodelling through decreases in the methyltransferases GLP, G9a, Setdb1 and levels of H3K9me2.
Chase, KA; Sharma, RP
The International Journal of Neuropsychopharmacology null
Super-resolution microscopy reveals decondensed chromatin structure at transcription sites.
Wang, Y; Maharana, S; Wang, MD; Shivashankar, GV
Scientific Reports null
Kwang-Hee Lee et al.
The Plant cell, 23(12), 4298-4317 (2011-12-14)
The regulatory particle (RP) of the 26S proteasome contains a heterohexameric ring of AAA-ATPases (RPT1-6) that unfolds and inserts substrates into the core protease (CP) for degradation. Through genetic analysis of the Arabidopsis thaliana gene pair encoding RPT2, we show
Jung Ha Choo et al.
BMC genomics, 8, 479-479 (2008-01-02)
MacroH2A1 is a histone variant that is closely associated with the repressed regions of chromosomes. A recent study revealed that this histone variant is highly enriched in the inactive alleles of Imprinting Control Regions (ICRs). The current study investigates the
Jae Hyun Lee et al.
Human molecular genetics, 18(14), 2567-2574 (2009-04-22)
We recently described two opposing states of transcriptional competency. One is termed 'competent' whereby a gene is capable of responding to trans-acting transcription factors of the cell, such that it is active if appropriate transcriptional activators are present, though it