05-233
Anti-Nitrotyrosine Antibody, clone 1A6
clone 1A6, Upstate®, from mouse
Synonyme(s) :
Anti-nitrotyrosine antibody
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1A6, monoclonal
Espèces réactives
vertebrates
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2bκ
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... NOS1(4842)
Description générale
Application
Qualité
Description de la cible
Forme physique
Remarque sur l'analyse
Immunohistochemistry: Human Alzheimer disease brain sections (Methacarn fixed), mouse liver
Immunoblotting: Nitrated-BSA
Indirect ELISA: nitrated-BSA
Indirect immunofluorescence: A549 cells metabolically labeled with 3-nitrotyrosine
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable