05-1116
Anti-VEGF Antibody, clone CH-10
clone CH-10, from mouse, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Vascular permeability factor, vascular endothelial growth factor, vascular endothelial growth factor A, vascular endothelial growth factor isoform VEGF165
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
CH-10, monoclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human, rat
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... VEGFA(7422)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Signaling
Growth Factors & Receptors
Qualité
Western Blot Analysis: 1:1000 dilution of this antibody detected VEGF on 10 µg of Jurkat cell lysate.
Description de la cible
Liaison
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Jurkat cell lysate
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable