Merck
Toutes les photos(6)
Key Documents
05-1003
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-phospho-Akt (Ser473), clone 6F5
clone 6F5, from mouse
Synonyme(s) :
Protein kinase B, RAC-alpha serine/threonine-protein kinase, murine thymoma viral (v-akt) oncogene homolog-1, rac protein kinase alpha, v-akt murine thymoma viral oncogene homolog 1
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
6F5, monoclonal
Espèces réactives
rat, mouse, vertebrates, human
Technique(s)
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pSer473)
Informations sur le gène
human ... AKT1(207)
rat ... Akt1S1(292887)
Description générale
L'Akt/PKB est une Ser/Thr kinase et constitue l'un des principaux effecteurs connus de la voie de signalisation de la PI3-kinase. Elle est impliquée dans de multiples voies de signalisation qui interviennent dans de nombreux processus biologiques, notamment le métabolisme du glucose, la survie cellulaire/l'apoptose, le contrôle du cycle cellulaire, l'angiogenèse, la différenciation, ainsi que la croissance et la prolifération cellulaires. Chez les mammifères, il existe trois isoformes d'Akt (Akt1/PKBα, Akt2/PKBβ et Akt3/PKBγ). Ces dernières présentent un degré élevé d'homologie, mais diffèrent légèrement au niveau de la localisation de leurs sites de phosphorylation régulateurs. L'Akt1 est l'isoforme prédominante dans la plupart des tissus ; elle jouerait un rôle prépondérant dans la croissance, la survie, le développement embryonnaire et la différenciation des adipocytes. Une corrélation existe entre l'Akt2 et la régulation de l'homéostasie du glucose. De plus, l'Akt2 est l'isoforme prédominante exprimée dans les tissus sensibles à l'insuline. L'Akt3 est présente en abondance dans les tissus cérébraux. Chaque isoforme d'Akt est composée de trois régions fonctionnellement distinctes : un domaine d'homologie de Pleckstrin (PH) N-terminal qui fournit un module de liaison aux lipides pour diriger l'Akt vers la PIP3 au niveau de la membrane cellulaire (nécessaire à son activation), un domaine catalytique central contenant le résidu Thr308 et un motif hydrophobe C-terminal contenant le résidu Ser473. L'activation de l'Akt repose sur un double mécanisme de régulation qui nécessite à la fois une translocation vers la membrane plasmique ainsi qu'une double phosphorylation au niveau des résidus Thr308 et Ser473 par la PDK1 et le complexe TORC2, respectivement.
Spécificité
Reconnaît l'Akt uniquement lorsque celle-ci est phosphorylée au niveau du résidu Ser473. Cet anticorps ne présente aucune réaction croisée avec l'Akt1/PKBα lorsqu'elle n'est pas phosphorylée au niveau du résidu Ser473.
Réactivité attendue avec la plupart des espèces en raison de l'homologie à 100 % de la séquence avec les espèces de vertébrés les plus courantes.
Immunogène
Peptide englobant et incluant le résidu Ser473 phosphorylé de l'Akt1 humaine.
Application
Analyse par immunofluorescence :
Les cellules A431 traitées à l'EGF ont été fixées, perméabilisées et colorées à l'aide de l'anticorps anti-phospho-Akt (Ser473), clone 6F5 (2 µg/ml) (rouge). L'anticorps anti-souris conjugué au colorant cy3 a été utilisé pour la détection et de la phalloïdine AlexaFluor 488 (verte) a été utilisée pour colorer l'actine.
Immunohistochimie :
une dilution au 1/200e a été utilisée pour l'anticorps antiphospho-Akt (Ser473), clone 6F5, à l'aide d'un test de détection IHC-Select avec HRP-DAB.
Cytométrie en flux :
l'anticorps anti-phospho-Akt (Ser473) a été utilisé à une dilution au 1/800e pour ce dosage.
L'anticorps anti-phospho-Akt (Ser473), clone 6F5, détecte la présence de la protéine phospho-Akt (Ser473) ; son utilisation a fait l'objet de publications et a été validée en ELISA, WB, FC, IF et IH.
Qualité
Analyse par western blotting :
une concentration de 0,5-1 µg/ml de ce lot a permis de détecter l'Akt phosphorylée dans des lysats de fibroblastes NIH-3T3 de souris traités avec 100 ng/ml de PDGF pendant 20 minutes.
Description de la cible
60 kDa
Forme physique
Format : Produit purifié
IgG1κ monoclonale de souris purifiée dans un tampon à base de Tris-glycine 0,1 M (pH 7,4), 150 mM de NaCl et 0,05 % de NaN3
Autres remarques
Concentration : pour connaître la concentration spécifique du lot, voir le certificat d'analyse.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Zhicheng Liu et al.
Discover. Oncology, 13(1), 8-8 (2022-02-25)
Colorectal cancer (CRC) is considered to be a leading cause of cancer-related death. Centromere protein O (CENPO) can prevent the separation of sister chromatids and cell death after spindle injury. Nevertheless, the role of CENPO in CRC has not been
Xiaoli Li et al.
The Journal of biological chemistry, 290(5), 2715-2727 (2014-12-17)
Functional maintenance of hematopoietic stem cells (HSCs) is constantly challenged by stresses like DNA damage and oxidative stress. Here we show that the Fanconi anemia protein Fancd2 and stress transcriptional factor Foxo3a cooperate to prevent HSC exhaustion in mice. Deletion
Yuki Miyamoto et al.
Molecular biology of the cell, 26(19), 3489-3503 (2015-08-01)
During early development of the peripheral nervous system, Schwann cell precursors proliferate, migrate, and differentiate into premyelinating Schwann cells. After birth, Schwann cells envelop neuronal axons with myelin sheaths. Although some molecular mechanisms underlying myelination by Schwann cells have been
Claire Marceaux et al.
Journal of cell science, 131(5) (2018-02-09)
ARHGAP19 is a hematopoietic-specific Rho GTPase-activating protein (RhoGAP) that acts through the RhoA/ROCK pathway to critically regulate cell elongation and cytokinesis during lymphocyte mitosis. We report here that, during mitosis progression, ARHGAP19 is sequentially phosphorylated by the RhoA-activated kinases ROCK1
Yanru Wang et al.
BioMed research international, 2021, 6685493-6685493 (2021-03-23)
The vascular injury induced by central venous catheter (CVC) indwelling is the basis for the occurrence and development of CVC-related complications, such as phlebitis, venous thrombosis, and catheter-related infections. Focal adhesion kinase (FAK) and FAK-protein kinase B (AKT) signaling pathway
Articles
Autophagy is a regulated process involved in cell growth, development, and recycling of cytoplasmic components in cells.
Autophagy is a regulated process involved in cell growth, development, and recycling of cytoplasmic components in cells.
Autophagy is a regulated process involved in cell growth, development, and recycling of cytoplasmic components in cells.
Autophagy is a regulated process involved in cell growth, development, and recycling of cytoplasmic components in cells.