Principaux documents
05-1000X
Sigma-Aldrich
Anti-Phosphoserine Antibody, clone 4A4
clone 4A4, Upstate®, from mouse
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4A4, monoclonal
Espèces réactives
vertebrates
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pSer)
Description générale
Le rôle régulateur de la phosphorylation des protéines a été identifié au milieu des années 1950 par Fischer et Krebs, dans des études qui leur ont valu un prix Nobel en 1992. Il s'agit du principal mécanisme de régulation de divers processus cellulaires, notamment division cellulaire, synthèse protéique, régulation de la transcription et neurotransmission. La phosphorylation à l'état stable d'un substrat quelconque est régie par l'action contraire des kinases et des phosphatases. It is now believed that a third of all eukaryotic cellular proteins are phosphorylated and that the majority of all phosphorylation events occur on serine and threonine residues (greater than 95%).
Spécificité
Serine-phosphorylated proteins from all species
Immunogène
Phosphoserine coupled to KLH
Application
Anti-Phosphoserine Antibody, clone 4A4 is an antibody against Phosphoserine for use in WB, IF, FC, IH(P), ELISA.
Domaine de recherche
Signalisation
Sous-domaine de recherche
Modifications post-traductionnelles générales
Qualité
Routinely evaluated by immunoblot analysis on lysate from Calyculin A/Okadaic-treated human A431 carcinoma cells.
Description de la cible
Dépend du poids moléculaire de la protéine phosphorylée sur sérine à détecter.
Forme physique
µ
Chromatographie sur protéine G-Sepharose
Format : Produit purifié
Stockage et stabilité
°
Pour une récupération maximale du produit, centrifuger le flacon d'origine avant de retirer le bouchon. Si le produit a été congelé et décongelé par erreur, le centrifuger à 13 000 × g pendant 10 minutes à une température comprise entre 2 °C et 8 °C.
Informations légales
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Ying Yang et al.
Chemistry & biodiversity, 19(11), e202200333-e202200333 (2022-09-24)
N6-Methyladenosine (m6A), one of the post-transcriptional modifications of RNA, is important in hepatocellular carcinoma (HCC). However, the mechanism of its regulation remains elusive. We here show that exposure of HCC cells to sulfatide significantly reduced the total mRNA m6A modification.
SCF(Fbxw15) mediates histone acetyltransferase binding to origin recognition complex (HBO1) ubiquitin-proteasomal degradation to regulate cell proliferation.
Zou, C; Chen, Y; Smith, RM; Snavely, C; Li, J; Coon, TA; Chen, BB; Zhao, Y; Mallampalli, RK
The Journal of Biological Chemistry null
Avital Mendelson et al.
JCI insight, 4(16) (2019-08-23)
The complex process of platelet formation originates with the hematopoietic stem cell, which differentiates through the myeloid lineage, matures, and releases proplatelets into the BM sinusoids. How formed platelets maintain a low basal activation state in the circulation remains unknown.
Jian Huang et al.
Nature communications, 13(1), 4433-4433 (2022-07-31)
Kinase-catalyzed phosphorylation plays a crucial role in pathological cardiac hypertrophy. Here, we show that CDC-like kinase 4 (CLK4) is a critical regulator of cardiomyocyte hypertrophy and heart failure. Knockdown of Clk4 leads to pathological cardiomyocyte hypertrophy, while overexpression of Clk4
Mario A Acuña et al.
The Journal of clinical investigation, 126(7), 2547-2560 (2016-06-09)
Diminished inhibitory neurotransmission in the superficial dorsal horn of the spinal cord is thought to contribute to chronic pain. In inflammatory pain, reductions in synaptic inhibition occur partially through prostaglandin E2- (PGE2-) and PKA-dependent phosphorylation of a specific subtype of