04-638
Anti-TRF1 Antibody, clone BED5 57-6
clone BED5 57-6, Upstate®, from mouse
Synonyme(s) :
TERF1, telomeric repeat binding factor (NIMA-interacting) 1, FLJ41416, PIN2, TRBF1, TRF, TRF1, hTRF1-AS, t-TRF1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
BED5 57-6, monoclonal
Espèces réactives
mouse, rat, hamster, monkey, human
Conditionnement
antibody small pack of 25 μg
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TERF1(7013)
Spécificité
Immunogène
Application
Qualité
Description de la cible
Forme physique
Autres remarques