Key Documents
04-1565
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-NSD1, clone 1NW-1A10
ascites fluid, clone 1NW-1A10, from mouse
Synonyme(s) :
Androgen receptor-associated coregulator 267, Lysine N-methyltransferase 3B, NR-binding SET domain-containing protein, Nuclear receptor-binding SET domain-containing protein 1, Sotos syndrome, nuclear receptor binding SET domain protein 1
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1NW-1A10, monoclonal
Espèces réactives
rat
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
mouse (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Nsd1(18193)
rat ... Nsd1(306764)
Description générale
Le gène NSD1 (également appelé KMT3B) est une histone méthyltransférase connue pour méthyler la lysine 36 de l'histone H3 et la lysine 20 de l'histone H4. Le NSD1 est un facteur de transcription intermédiaire. En fonction du contexte cellulaire, il est capable d'influencer négativement ou positivement la transcription. L'expression de ce gène a été observée dans les muscles squelettiques, les reins, le cerveau adulte et fœtal, le thymus et la rate. Les mutations hétérozygotes et les délétions du gène NSD1 sont associées au syndrome de Soto, une pathologie autosomique dominante caractérisée par une macrocéphalie, une grande taille, une élongation faciale, un vieillissement osseux accéléré et un retard mental.
Spécificité
Cet anticorps reconnait le gène NSD1.
Immunogène
Protéine recombinante correspondant au gène NSD1 de souris.
Épitope : inconnu
Application
Domaine de recherche
Épigénétique et fonction nucléaire
Épigénétique et fonction nucléaire
L'anticorps anti-NSD1, clone 1NW-1A10, est un anticorps monoclonal de souris utilisé pour la détection du gène NSD1, également connu sous le nom de "corégulateur du récepteur des androgènes 267", "lysine N-méthyltransférase 3B", a été validé en WB.
Produit utilisé en immunohistochimie sur les coupes en paraffine d'après Visser et coll., (2012).
Produit utilisé en immunocytochimie en fluorescence d'après Huang et coll., (1998).
Sous-domaine de recherche
Protéines modifiant les histones
Biologie de la chromatine
Qualité
Produit évalué par western blotting sur un lysat de cellules PC12.
Analyse par western blotting : une dilution au 1/1000e de cet anticorps a permis de détecter le gène NSD1 dans 10 µg de lysat de cellules PC12.
Description de la cible
~300 kDa
Forme physique
Liquide d'ascites sans conservateur d'IgG1κ monoclonale de souris non purifié.
Produit non purifié
Stockage et stabilité
Stable à -20 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Recommandations relatives à la manipulation du produit : Dès réception, et avant le retrait du bouchon, centrifuger le flacon et mélanger délicatement la solution. Répartir en aliquotes dans des microtubes à centrifuger et conserver ces derniers à -20 °C. Éviter les congélations/décongélations répétées, qui peuvent détériorer les IgG et nuire aux performances du produit.
Remarque sur l'analyse
Témoin
Lysat de cellules PC12
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'humain ou l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Sotos Syndrome Is Associated with Deregulation of the MAPK/ERK-Signaling Pathway.
Visser, Remco, et al.
Testing, 7, e49229-e49229 (2012)
N Huang et al.
The EMBO journal, 17(12), 3398-3412 (1998-06-17)
NSD1, a novel 2588 amino acid mouse nuclear protein that interacts directly with the ligand-binding domain (LBD) of several nuclear receptors (NRs), has been identified and characterized. NSD1 contains a SET domain and multiple PHD fingers. In addition to these
Nur Zafirah Zaidan et al.
Nucleic acids research, 48(22), 12660-12674 (2020-11-26)
The heterochromatin protein 1 (HP1) family members are canonical effectors and propagators of gene repression mediated by histone H3 lysine 9 (H3K9) methylation. HP1γ exhibits an increased interaction with active transcription elongation-associated factors in embryonic stem cells (ESCs) compared to
H Nakshatri et al.
Cell death & disease, 6, e1608-e1608 (2015-01-23)
The transcription factor nuclear factor-kappaB (NF-κB) is constitutively active in several cancers and is a target of therapeutic development. We recently developed dimethylaminoparthenolide (DMAPT), a clinical grade water-soluble analog of parthenolide, as a potent inhibitor of NF-κB and demonstrated in