T-080
(±)-cis-11-Nor-9-carboxy-Δ9-THC-D3 glucuronide solution
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Synonyme(s) :
(±)-cis-11-Nor-9-carboxyΔ9-THC-d3 glucuronide
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Forme
liquid
Caractéristiques
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Conditionnement
ampule of 1 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
Concentration
100 μg/mL in methanol
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Application(s)
cannabis testing
forensics and toxicology
Format
single component solution
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[2H]C([2H])([2H])CCCCc1cc(O)c2C3C=C(CCC3C(C)(C)Oc2c1)C(=O)O[C@@H]4O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)C(O)=O
InChI
1S/C27H36O10/c1-4-5-6-7-13-10-17(28)19-15-12-14(8-9-16(15)27(2,3)37-18(19)11-13)25(34)36-26-22(31)20(29)21(30)23(35-26)24(32)33/h10-12,15-16,20-23,26,28-31H,4-9H2,1-3H3,(H,32,33)/t15?,16?,20-,21-,22+,23-,26-/m0/s1/i1D3
Clé InChI
UWXZAZRSQQLWKH-IOHBEHRKSA-N
Description générale
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
49.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
9.7 °C - closed cup