Principaux documents
B-099
Supelco
2-butanone-2,4-dinitrophénylhydrazone
certified reference material, vial of 100 mg, Cerilliant®
Synonyme(s) :
2-Butanone-2,4-dinitrophenylhydrazone
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H12N4O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
252.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Caractéristiques
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Conditionnement
vial of 100 mg
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
Format
neat
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C10H12N4O4/c1-3-7(2)11-12-9-5-4-8(13(15)16)6-10(9)14(17)18/h4-6,12H,3H2,1-2H3/b11-7+
Clé InChI
WPWSANGSIWAACK-YRNVUSSQSA-N
Informations légales
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable