Accéder au contenu
Une maintenance du système est prévue le dimanche 11 octobre, de 8h00 à 12h00 CST (dimanche 11 octobre 2026, de 15h00 à 19h00 CET). Les devis, les vérifications de prix et les demandes de suivi de commande pourraient être temporairement indisponibles.
Merck
Passer à
A-904
alpha-Hydroxyalprazolam-d5 solution
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C17D5H8ClN4O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
329.80
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
200-659-6
MDL number:
eCl@ss:
25140904
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
grade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
SNAP-N-SPIKE®, SNAP-N-SHOOT®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
100 μg/mL in methanol
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
clinical testing
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
OCC1=NN=C2N1C3=CC=C(Cl)C=C3C(C4=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C4[2H])=NC2
InChI
1S/C17H13ClN4O/c18-12-6-7-14-13(8-12)17(11-4-2-1-3-5-11)19-9-15-20-21-16(10-23)22(14)15/h1-8,23H,9-10H2/i1D,2D,3D,4D,5D
InChI key
ZURUZYHEEMDQBU-RALIUCGRSA-N
General description
This stable-labeled internal standard is suitable for quantitation of α-hydroxyalprazolam levels in urine, serum, or plasma by LC/MS or GC/MS for urine drug testing, clinical toxicology, forensic analysis, or isotope dilution methods. α-Hydroxyalprazolam is a major urinary metabolite of alprazolam, a benzodiazepine drug approved to treat panic and other anxiety disorders including generalized or social anxiety disorder.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Supply conditions do not apply to the regions and states of Brazil: North, Northeast, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, and Rio Grande do Sul.
Still not finding the right product?
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mot-clé
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Classe de stockage
3 - Flammable liquids
Point d'éclair (°F)
49.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
9.7 °C - closed cup