A-164
Palmitoyl-L-Carnitine (N-Methyl-D3) solution
500 μg/mL (90:10 Methanol:DMSO), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Forme
liquid
Caractéristiques
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Conditionnement
ampule of 1 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
Concentration
500 μg/mL (90:10 Methanol:DMSO)
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Application(s)
clinical testing
Format
single component solution
Température de stockage
−70°C
Description générale
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
49.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
9.7 °C - closed cup
Articles
In this article we provide a complete workflow of quantification and identification of acylcarnitines in dried blood spots (DBS) using stable isotope-labeled (SIL) acylcarnitines CRMs by FIA-MS/MS.