999988P
Avanti
13:0 Diether PC
Avanti Research™ - A Croda Brand 999988P, powder
Synonyme(s) :
1,2-di-O-tridecyl-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 10 mg (999988P-10mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 999988P
Type de lipide
phospholipids
cardiolipins
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OCCCCCCCCCCCCC)COCCCCCCCCCCCCC)=O
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3