Principaux documents
900131E
Avanti
13(S)HODE Ethanolamide
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
13S-Hydroxy-N-(2-hydroxyethyl)-9Z,11E-octadecadienamide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C20H37NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
339.51
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
Essai
99% (TLC)
Forme
ethanol solution
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mg (900131E-1mg)
pkg of 1 × 500 μg (900131E-500ug)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Concentration
1 mg/mL (900131E-1MG)
500 μg/mL (900131E-500UG)
Type de lipide
neutral glycerides
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Conditionnement
2ml Amber Glass Sealed Ampule
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
55.4 °F
Point d'éclair (°C)
13 °C