Principaux documents
870866P
Avanti
C5:0 L-carnitine (HCl salt)
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
Pentanoyl L-carnitine (HCl salt)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H24ClNO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
281.78
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.28
Pureté
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1x25 mg (870866P-25MG)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Type de lipide
bioactive lipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(CCCC)=O)CC(O)=O.[Cl-]
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870866P-25MG)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable