Key Documents
870857P
Avanti
24:0(d4) carnitine
Avanti Research - A Croda Brand, powder
Synonyme(s) :
Tetracosanoyl (9,9,10,10-d4) L-carnitine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C31H57D4NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
515.84
Code UNSPSC :
12352209
Nomenclature NACRES :
NA.25
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mg (870857P-1mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(CCCCCCCC([2H])(C(CCCCCCCCCCCCCC)([2H])[2H])[2H])=O)CC([O-])=O
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870857P-1mg)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable