Key Documents
870130P
Avanti
18:0 azidoethyl PC
powder, Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (N-azidoethyl)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C45H89N4O8P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
845.18
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
Pureté
99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
package of 1 × 1 mg
package of 1 × 5 mg
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Type de lipide
click reagents
phospholipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870130P-1MG)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870130P-5MG)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable