Principaux documents
860852P
Avanti
CER9 (t18:0/26:0/18:1(d9))
Avanti Research - A Croda Brand 860852P, powder
Synonyme(s) :
N-[26-oleoyloxy(d9) hexacosanoyl]-D-ribo-phytosphingosine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C62H112D9NO6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
985.68
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.25
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mg (860852P-1mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand 860852P
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O=C(N[C@H]([C@H](O)[C@H](O)CCCCCCCCCCCCCC)CO)CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCOC(CCCCCCC/C=C\CCCCC([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])([2H])[2H])[2H])[2H])[2H])=O
InChI
1S/C62H121NO6/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-27-31-35-39-43-47-51-55-61(67)69-56-52-48-44-40-36-32-29-26-24-22-20-18-19-21-23-25-28-30-34-38-42-46-50-54-60(66)63-58(57-64)62(68)59(65)53-49-45-41-37-33-16-14-12-10-8-6-4-2/h17,27,58-59,62,64-65,68H,3-16,18-26,28-57
Clé InChI
CEQMSSYIQDMJAU-CRMCWWFCSA-N
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860852P-1mg)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC