Principaux documents
860732P
Avanti
3-Keto sphinganine-d7 (d18:0, HCl salt)
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
2S-amino-1-hydroxy-3-octadecanone-d7 hydrochloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C18H31D7ClNO2
Poids moléculaire :
343.00
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
Description
2S-amino-1-hydroxy-3-octadecanone-d7, hydrochloride salt
Pureté
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
package of 1 × 1 mg (860732P-1MG)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C (−15°C to −25°C)
Chaîne SMILES 
OC[C@@]([NH3+])([H])C(CCCCCCCCCCCCC([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])=O.[Cl-]
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860732P-1MG)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable