860693P
Avanti
C24:0 Ceramide (d18:2(4E,8Z)/24:0)
Avanti Research™ - A Croda Brand 860693P, powder
Synonyme(s) :
N-lignoceroyl-D-erythro-sphingosine (d18:2(4E,8Z) base)
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mg (860693P-1mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 860693P
Type de lipide
sphingolipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
OC[C@@](NC(CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)([H])[C@]([H])(O)/C=C/CC/C=C\CCCCCCCCC
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Informations légales
Souvent commandé avec ce produit
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available