860674P
Avanti
Sphinganine (d20:0)
Avanti Research™ - A Croda Brand 860674P, powder
Synonyme(s) :
D-erythro-sphinganine (C20 base)
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 5 mg (860674P-5mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 860674P
Type de lipide
sphingolipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
OC[C@@](N)([H])[C@]([H])(O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C20H43NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-20(23)19(21)18-22/h19-20,22-23H,2-18,21H2,1H3/t19-,20+/m0/s1
Clé InChI
UFMHYBVQZSPWSS-VQTJNVASSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3