860662P
Avanti
Sphingosine-1-Phosphate (d20:1)
Avanti Research™ - A Croda Brand 860662P, powder
Synonyme(s) :
D-erythro-sphingosine-1-phosphate (C20 base)
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mg (860662P-1mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 860662P
Type de lipide
sphingolipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCCCC)(O)[C@]([NH3+])([H])COP([O-])(O)=O
InChI
1S/C20H42NO5P/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-20(22)19(21)18-26-27(23,24)25/h16-17,19-20,22H,2-15,18,21H2,1H3,(H2,23,24,25)/b17-16+/t19-,20+/m0/s1
Clé InChI
YUUWWSOTAGQJFW-YIVRLKKSSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3