Principaux documents
860548P
Avanti
C18:1 Glucosyl(β) Ceramide (d18:1/18:1(9Z))
Avanti Research - A Croda Brand 860548P, powder
Synonyme(s) :
D-glucosyl-β-1,1′-N-oleoyl-D-erythro-sphingosine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C42H79NO8
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
726.08
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 5 mg (860548P-5mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand 860548P
Type de lipide
sphingolipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]([C@H]1CO)O
InChI
1S/C42H79NO8/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-38(46)43-35(34-50-42-41(49)40(48)39(47)37(33-44)51-42)36(45)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-18,29,31,35-37,39-42,44-45,47-49H,3-16,19-28,30,32-34H2,1-2H3,(H,43,46)/b18-17-,31-29+/t35-,36+,37?,39+,40?,41?,42+/m0/s1
Clé InChI
MVGFIPNJBNBHNC-CCJJRYRQSA-N
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860548P-5mg)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC