Principaux documents
860522P
Avanti
C16 Dihydroceramide-1-Phosphate (d18:0/16:0)
Avanti Research - A Croda Brand 860522P, powder
Synonyme(s) :
N-palmitoyl-D-erythro-dihydroceramide-1-phosphate (ammonium salt)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C34H73N2O6P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
636.93
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mg (860522P-1mg)
pkg of 1 × 5 mg (860522P-5mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand 860522P
Type de lipide
sphingolipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[H][C@](CCCCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COP([O-])(O)=O.[NH4+]
Clé InChI
HLUDYEDPXNSPGO-XWIRJDCTSA-N
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860522P-1mg)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860522P-5mg)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3