860488P
Avanti
Safingol
Avanti Research™ - A Croda Brand 860488P, powder
Synonyme(s) :
L-threo-dihydrosphingosine (d18:0) z
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 5 mg (860488P-5mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 860488P
Type de lipide
sphingolipids
bioactive lipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCCCCC[C@@](O)([H])[C@@]([H])(N)CO
InChI
1S/C18H39NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18(21)17(19)16-20/h17-18,20-21H,2-16,19H2,1H3
Clé InChI
OTKJDMGTUTTYMP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable