860381P
Avanti
14:0 PG-d54
Avanti Research™ - A Croda Brand 860381P, powder
Synonyme(s) :
1,2-dimyristoyl-d54-sn-glycero-3-[phospho-rac-(1-glycerol)] (sodium salt)
About This Item
Produits recommandés
Pureté
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 10 mg (860381P-10mg)
pkg of 1 × 100 mg (860381P-100mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 860381P
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCC(O)CO)=O)(OC(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])=O)COC(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])
Catégories apparentées
Description générale
Application
Conditionnement
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3