Documents
855774P
Avanti
2-18:0 Lyso PC
Avanti Research - A Croda Brand 855774P, powder
Synonyme(s) :
2-stearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C26H54 NO7P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
523.68
Code UNSPSC :
51191904
Nomenclature NACRES :
NA.25
Pureté
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mg (855774P-1mg)
pkg of 1 × 10 mg (855774P-10mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand 855774P
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)CO)=O
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (855774P-10mg)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (855774P-1mg)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3