Principaux documents
850811C
Avanti
16:0-22:6 PC-d9
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
1-palmitoyl-2-docosahexaenoyl-sn-glycero-3-phosphocholine-d9
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C46H71D9NO8P
Poids moléculaire :
815.16
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.75
Essai
>99% (TLC)
Forme
chloroform solution
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Conditionnement
pkg of (pkg of 1 x 1mg (850810C-1MG))
Application(s)
lipidomics
metabolomics
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])([2H])[N+](CCOP([O-])(=O)OC[C@@H](COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)OC(=O)CC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
Clé InChI
IESVDEZGAHUQJU-JHLIDBIUSA-N
Conditionnement
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (850811C-1MG)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Liver,Kidney
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3