850795C
Avanti
18:3 PE
1,2-dilinolenoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, chloroform
Synonyme(s) :
1,2-di-(9Z,12Z,15Z-octadecatrienoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine; PE(18:3(9Z,12Z,15Z)/18:3(9Z,12Z,15Z))
About This Item
Produits recommandés
Essai
>99% (TLC)
Forme
liquid
Conditionnement
pkg of 1 × 2.5 mL (850795C-25mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 850795C
Concentration
10 mg/mL (850795C-25mg)
Type de lipide
phospholipids
cardiolipins
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCC[NH3+])=O)(OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\C/C=C\CC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\C/C=C\CC)=O
Clé InChI
WIHSZOXPODIZSW-KJIWEYRQSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash