Key Documents
840538L
Avanti
18:1 MGDG(d18)
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
18:1 MGDG(d18), 1,2-Dioleoyl-3-β-D-galactopyranosyl-sn-glycerol (d18), monogalactosyldioleoylglycerol (d18)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C45H64D18O10
Poids moléculaire :
801.24
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.21
Pureté
>99% (TLC)
Forme
(DCM:Methanol (1:1) solution)
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mg (840538L-1MG)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Application(s)
lipidomics
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Application
lipidomics
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC