840027P
Avanti
E. coli PE
Avanti Research™ - A Croda Brand 840027P, powder
Synonyme(s) :
L-α-phosphatidylethanolamine (E. coli)
About This Item
Produits recommandés
Pureté
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 25 mg (840027P-25mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 840027P
Type de lipide
phosphoglycerides
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[O-]P(OCC[NH3+])(OC[C@@]([H])(COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)OC(CCCCCCC/C=C/CCCCCCCC)=O)=O
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Informations légales
Souvent commandé avec ce produit