840024P
Avanti
Soy PE
Avanti Research™ - A Croda Brand 840024P, powder
Synonyme(s) :
L-α-phosphatidylethanolamine (Soy)
About This Item
Produits recommandés
Pureté
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 2 × 100 mg (840024P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (840024P-25mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 840024P
Type de lipide
phosphoglycerides
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCC[NH3+])=O)(OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C39H74NO8P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-39(42)48-37(36-47-49(43,44)46-34-33-40)35-45-38(41)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2/h11,13,17-18,37H,3-10,12,14-16,19-36,40H2,1-2H3,(H,43,44)/b13-11-,18-17-/t37-/m1/s1
Clé InChI
HBZNVZIRJWODIB-NHCUFCNUSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable