Key Documents
810392P
Avanti
Taurocholyl-Lys-Biotin
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
Taurocholyl-L-Lysine Biotin, ammonium salt
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C42H74N6O10S2
Poids moléculaire :
887.20
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
Pureté
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 x 1 mg (810392P-1MG)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Type de lipide
bile acids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[H][C@@]12[C@]([C@](CC[C@@H](O)C3)(C)[C@]3([H])C[C@H]2O)([H])C[C@H](O)[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCC(N[C@H](C(NCCS(=O)([O-])=O)=O)CCCCNC(CCCC[C@@]5([H])[C@@]6([H])NC(N[C@@]6([H])CS5)=O)=O)=O.[NH4+]
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810392P-1MG)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable