810284P
Avanti
TopFluor™ Lyso PC
Avanti Research™ - A Croda Brand 810284P, powder
Synonyme(s) :
1-(dipyrrometheneboron difluoride)undecanoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Produits recommandés
Pureté
>99% (LPC; may contain up to 10% of the 2-LPC isomer, TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mg (810284P-1mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 810284P
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable