810157P
Avanti
14:0 Liss Rhod PE
Avanti Research™ - A Croda Brand 810157P, powder
Synonyme(s) :
1,2-dimyristoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-(lissamine rhodamine B sulfonyl) (ammonium salt)
About This Item
Produits recommandés
Pureté
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mg (810157P-1mg)
pkg of 5 × 1 mg (810157P-5mg)
pkg of 5 × 2 mg (810157P-10mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 810157P
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Application
Conditionnement