700251P
Avanti
Taurocholic acid
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonyme(s) :
5β-cholanic acid-3α,7α,12α-triol N-(2-sulphoethyl)-amide, sodium salt
About This Item
Produits recommandés
Pureté
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
package of 1 × 10 mg ((700251P-10MG))
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand
Type de lipide
bile acids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable