Principaux documents
700099P
Avanti
lanosterol-95
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
lanosterin; lanosta-8,24-dienol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C30H50O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
426.72
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
Description
8,24-lanostadien-3β-ol
Essai
>95% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 100 mg (700099P-100mg)
pkg of 1 × 5 mg (700099P-5mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O[C@@H]1C([C@H]2[C@](CC1)(C3=C([C@]4([C@@]([C@H](CC4)[C@@H](CCC=C(C)C)C)(CC3)C)C)CC2)C)(C)C
InChI
1S/C30H50O/c1-20(2)10-9-11-21(3)22-14-18-30(8)24-12-13-25-27(4,5)26(31)16-17-28(25,6)23(24)15-19-29(22,30)7/h10,21-22,25-26,31H,9,11-19H2,1-8H3/t21-,22-,25+,26+,28-,29-,30+/m1/s1
Clé InChI
CAHGCLMLTWQZNJ-BQNIITSRSA-N
Description générale
Lanosterol is a lanostane-type tetracyclic triterpene. It is the first sterol in lipid biosynthetic pathway.
Actions biochimiques/physiologiques
Lanosterol blocks cataract formation, inhibits lens opacity and reverses crystalline aggregation.
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700099P-100mg)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700099P-5mg)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Tetracyclic triterpenes from Inonotus obliquus (PERS.) PIL.(CHAGA) growing in Russia
Zhukovich EN, et al.
Pharmaceutical Chemistry Journal, 44(9), 495-496 (2010)
Lanosterol synthase pathway alleviates lens opacity in age-related cortical cataract
Shen X, et al.
Journal of Ophthalmology, 2018 (2018)