Key Documents
700065P
Avanti
cholestenone
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
110829
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C27H44O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
384.64
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
Description
4-cholesten-3-one
Pureté
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 5 mg (700065P-5mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C27H44O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h17-19,22-25H,6-16H2,1-5H3
Clé InChI
NYOXRYYXRWJDKP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Cholestenone is a cholesterol metabolite and analog, which substitutes membrane cholesterol and elevates membrane fluidity.
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700065P-5mg)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
4-cholesten-3-one suppresses lung adenocarcinoma metastasis by regulating translocation of HMGB1, HIF1alpha and Caveolin-1
Ma J, et al.
Cell Death & Disease, 7(9), e2372-e2372 (2016)