Principaux documents
Z743857
ART® Non-Filtered Tip
HLT 250, size 200 μL, bulk pack, non-sterile
Synonyme(s) :
aerosol barrier tips, barrier filter pipette tip, barrier filter tips, barrier tip, filter pipette tip, filter tip, pipet tip
About This Item
Code UNSPSC :
41121600
Nomenclature NACRES :
NB.02
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
HLT 250
bulk pack
Conditionnement
pkg of 10X1000 ea
Fabricant/nom de marque
Molecular BioProducts 3550
Technique(s)
PCR: suitable
Taille
200 μL
Informations légales
ART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.