Z681806
CellCrown™ inserts
6 well plate inserts, sterile
Synonyme(s) :
3D, 3D Cell Culture, 3D scaffolds, cell scaffolds
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
clear polycarbonate
clear wells
Stérilité
sterile
Conditionnement
pack of 3 ea
Fabricant/nom de marque
Scaffdex C00003S
Taille
6 wells
Couleur
none
Dimension de pores
1 μm
Description générale
Sterilization Conditions:
Temperature.......121 °C / 250 °F
Time..................15 min.
Drying time.........15 min.