Z680656
Duran® bottle wide neck GLS 80 without caps
clear glass, capacity 2,000 mL
Synonyme(s) :
1178425
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
glass bottle
round bottle
Joint
Joints threaded neck (GLS80)
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
graduations
without cap
Conditionnement
pack of 10 ea
Fabricant/nom de marque
DURAN® 1178425
Capacité
2,000 mL
Couleur
clear glass
Description générale
- Service temperature limit of closure and pouring ring: +140°C
- For the Amber glass, UV protection: up to 500 nm