Key Documents
Z656321
Vacuubrand rotary vane pump oil B, 1L
Pump oil B:high viscosity, low vapour pressure, pack of 1 L
Synonyme(s) :
Vacuubrand 687010
About This Item
Code UNSPSC :
40151700
Nomenclature NACRES :
NB.79
Caractéristiques
CE compliant
Conditionnement
pack of 1 L
Fabricant/nom de marque
Vacuubrand
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
500.0 °F
Point d'éclair (°C)
260 °C